Learn More
Trajan Scientific and Medical Unidad de conexión del filtro de gas
La unidad de conexión del filtro de gas tiene conectores de entrada y salida para la tubería de gas y el sistema puede montarse en la pared o fijarse a una mesa. Las unidades de conexión se suministran con una capacidad de 1, 2 o 4 filtros y están disponibles para tuberías de gas de 0,63 o 0,31 cm (0,25 o 0,125 pulg).
283.00€ - 1030.00€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) | Filtros de gases |
---|---|
Cantidad de embalaje | Unidad |
Código de producto | Marca | Tamaño de rosca | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de rosca | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15750959
|
Trajan Scientific and Medical
1035018 |
(1/8 pulg.) | Unidad de conexión de 1 posición |
283.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 24-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
15740959
|
Trajan Scientific and Medical
1035014 |
(1/4 pulg.) | Unidad de conexión de 1 posición |
283.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 24-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
15770959
|
Trajan Scientific and Medical
1035028 |
(1/8 pulg.) | Unidad de conexión de 2 posición |
540.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 24-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
15760959
|
Trajan Scientific and Medical
1035024 |
(1/4 pulg.) | Unidad de conexión de 2 posición |
540.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 24-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
15790959
|
Trajan Scientific and Medical
1035048 |
(1/8 pulg.) | Unidad de conexión de 4 posición |
1030.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 24-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
15780959
|
Trajan Scientific and Medical
1035044 |
(1/4 pulg.) | Unidad de conexión de 4 posición |
1030.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 24-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Descripción
- Se instala fácilmente en la tubería de gas.
- Puede montarse en la pared o fijarse a una mesa.
- Disponible con una capacidad de 1, 2 o 4 filtros
Especificaciones
Filtros de gases | |
Unidad |
For research use only