Learn More
Keystone Cleanroom Products Gamma-Irradiated 2 mil Polyethylene Trash Bag
Simplify the removal of waste from your aseptic cleanroom without introducing external sources of microbial contamination, by using gamma irradiated trash liners.
492.00€ - 665.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
---|---|
Capacidad (métrico) | 16,3 L |
Color | Transparente |
Material | LDPE |
Grosor (métrico) | 0,05 mm |
Código de producto | Marca | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17796869
|
Keystone Cleanroom Products
S-2428CP-1 |
1 Paq. |
665.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 28-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17706879
|
Keystone Cleanroom Products
S-2428CP-10 |
Paquetes de 10 |
600.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 28-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17726879
|
Keystone Cleanroom Products
S-2428CP-5 |
Paquetes de 5 |
625.00€
paquete de 40 |
Fecha estimada de envío: 28-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17716879
|
Keystone Cleanroom Products
S-2428CP-2 |
Paquetes de 2 |
492.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 28-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Packaged in an ISO6 cleanroom
- 2 mil clear polyethylene
- Each package includes a lot number for traceability
- Certificates of Conformance and Irradiation sent with shipment
- Packaged in Tyvek™/Mylar Chevron Peel Pouches
Especificaciones
No esterilizable en autoclave | |
Transparente | |
0,05 mm | |
71 x 61 cm (28 x 24 in) |
16,3 L | |
LDPE | |
2 mil |