Learn More
Keystone Cleanroom Products Bolsa de basura de polietileno irradiado con rayos gamma de 2 mil
Código de producto. 17796869 Tienda Keystone Cleanroom Products Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Incluye:
1 Paq.
Paquetes de 10
Paquetes de 2
Paquetes de 5
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 100
paquete de 40
paquete de 50
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Incluye Tamaño de la unidad
17796869 1 Paq. paquete de 100
17706879 Paquetes de 10 paquete de 10
17726879 Paquetes de 5 paquete de 40
17716879 Paquetes de 2 paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 17796869 Proveedor Keystone Cleanroom Products N.º de proveedor S2428CP1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    692.00€
    538.68€ / paquete de 100
    Ahorro 153.32€
    22% Descuento
Fecha estimada de envoi: 02-06-2027
Simplifique la eliminación de residuos de su sala limpia aséptica sin introducir fuentes externas de contaminación microbiana mediante el uso de bolsas de basura irradiadas con rayos gamma.
  • Envasados en una sala limpia ISO6
  • Polietileno transparente de 2 mil
  • Cada paquete incluye un número de lote para la trazabilidad
  • Certificados de conformidad y radiación suministrados con el envío
  • Envasados en sobres separables Tyvek™/Mylar Chevron
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Tipo de tapón Ninguno
Color Transparente
Incluye 1 Paq.
Material LDPE
Grosor (imperial) 2 mil
Dimensiones (L x An) 71 x 61 cm (28 x 24 in)
Tipo de producto Bolsas para sala limpia
Capacidad (métrico) 16,3 L
Grosor (métrico) 0,05 mm