Learn More
Keystone Cleanroom Products Gamma-Irradiated 2 mil Polyethylene Trash Bag
Simplify the removal of waste from your aseptic cleanroom without introducing external sources of microbial contamination, by using gamma irradiated trash liners.
Marca:  Keystone Cleanroom Products S-2428CP-2
Detalles adicionales : Peso : 14.22010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17716879
  • 492.00€ / paquete de 50
Fecha estimada de envío: 04-11-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Envasados en una sala limpia ISO6
  • Polietileno transparente de 2 mil
  • Cada paquete incluye un número de lote para la trazabilidad
  • Certificados de conformidad y radiación suministrados con el envío
  • Envasados en sobres separables Tyvek™/Mylar Chevron
Especificaciones
Especificaciones
No esterilizable en autoclave
Transparente
LDPE
2 mil
16,3 L
Paquetes de 2
0,05 mm
71 x 61 cm (28 x 24 in)