Learn More
WTW™ Sensor de oxígeno disuelto galvánico para medidor de conductividad y multiparamétrico WTW
Los sensores convencionales probados para pH, ORP, ISE, conductividad y oxígeno disuelto son los maestros de todas las mediciones en el campo y en el laboratorio
Marca:  WTW™ 201549
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10159511
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
El CellOx™ 325 es un sensor de oxígeno disuelto con compensación de temperatura integrada y supervisión de fugas de membrana, que se puede utilizar tanto en el laboratorio como en el campo. Entre sus características se incluyen un tiempo de respuesta rápido (t9960 < s) y funcionamiento de bajo mantenimiento. Entre sus campos de uso se incluyen aguas superficiales, mediciones en plantas de tratamiento de aguas residuales, direcciones de DBO, pero también aplicaciones industriales y otras. Está relleno con electrolito y alcanza un tiempo de permanencia prolongado de hasta 6 meses. El recipiente de calibración forma parte de la entrega.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
CellOx™ 325-20
Solución de limpieza de cables de 20 ml, lámina abrasiva, 3 cabezales de membrana de intercambio y electrolitos
CellOx 325
20 m
Medidores de conductividad y multiparamétrico
Certificados
Ver productos accesorios
One moment while we fetch your results.
Promociones
Promociones
Título del producto
WTW™ Sensor de oxígeno disuelto galvánico para medidor de conductividad y multiparamétrico WTW > Material: Carbono/epoxi; intervalo de medición: 1 S/cm a 2 S/cm; longitud del cable: 20 m