Learn More
A&D Weighing Balanzas de precisión FX/FZ con homologación clase II
Las balanzas de precisión A&D Weighing serie FZ/FX combinan todas las funciones de pesaje esenciales en un paquete compacto y ligero.
Marca: A&D Weighing FZ-2000i-EC
937.90 EUR hasta el 2025-07-31
Use el código promocional "24075" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Calibración interna integrada con solo pulsar un botón
- Función amortiguador
- Función de encendido y apagado automático
- Tamaño B5 para uso en espacios estrechos
- Pantalla VFD para facilitar la lectura de los resultados de pesaje
- SCF – Función de cálculo estadístico (Statistical Calculation Function)
- RS-232C estándar
- Sensor SHS rápido y compacto, tiempo de respuesta de solo 1 segundo
- Interfaz USB rápida – sin necesidad de instalación de controladores (opcional)
- LAN – Interfaz Ethernet con software WinCT-Plus (opcional)
- Plato de pesaje de animales (opcional)
- Gran cortavientos (opcional)
- Cortavientos pequeño incluido en modelos de 1 mg
- Paquete de pilas NiMH recargables incorporado (opcional)
Especificaciones
GLP/GMP/GCP/ISO/OIML | |
2200 g | |
0.01 g | |
FZ-2000i-EC | |
11 VA al adaptador de CA (12 V, 1 A) |
RS-232 C, USB rápido (opción), LAN (opción) | |
VFD | |
Acero inoxidable | |
1 segundo |
Título del producto
A&D Weighing Balanzas de precisión FX/FZ con homologación clase II > 2.200 g x 0,01 g
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido