Learn More
SCAT™ Embudo con bola y tapa 'ARNOLD', V2.0, HDPE-EC
El robusto y electrostáticamente conductivo embudo de seguridad ARNOLD V2.0 con tapa y bola cumple con los más altos requisitos para la eliminación segura de residuos líquidos peligrosos debido a su combinación de dos mecanismos de seguridad independientes.
Marca:  SCAT™ 317622
191.36 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17192225
  • 243.00€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 15-07-2025
Descripción
  • Los dos dispositivos de seguridad constan de una bola integrada en la cubeta del embudo y un anillo de sellado incorporado en la tapa con bisagra del embudo que evitan el escape de gases tóxicos o explosivos
  • Material de HDPE eléctricamente conductivo con conexión a tierra para evitar chispas
  • Tapa con bisagra con anillo de sellado para que se cierre cuando no se esté usando el embudo
  • Tamiz optimizado para recolectar partículas más grandes y depositarlas en frascos de laboratorio
  • Protección contra salpicaduras mejorada con canales de aire integrados para evitar la formación de burbujas
  • Válvula de bola con mecanismo de apertura automática durante el llenado
  • Lanza de seguridad acortable individualmente para un drenaje limpio de residuos líquidos
  • Todos los componentes principales son extraíbles para facilitar la limpieza
El embudo de seguridad ARNOLD V2.0 con tapa y válvula de bola está disponible para diferentes roscas de recipientes. Para poder producir de forma económica y respetuosa con el medio ambiente, suministramos variantes individuales con un adaptador de rosca, que no influye en la funcionalidad o la seguridad del embudo.
Especificaciones
Especificaciones
200 mm (embudo)
No esterilizable en autoclave
Eliminación segura de residuos líquidos e inflamables
Lanza (220 mm), protección contra salpicaduras, tamiz extraíble, cable de conexión a tierra, tapa, válvula de bola
7.9 in. (Funnel)
HDPE, conductor electrostático
Negro
Recipientes de eliminación
GL45
Embudo de seguridad con tapa con bisagra
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
SCAT™ Embudo con bola y tapa 'ARNOLD', V2.0, HDPE-EC > Tamaño de rosca: GL45