Learn More
CleanSpace™ Full Face PAPR Mask
Full face mask is suitable for heavy, long term work, or exposure. Designed for use with the CleanSpace™ Ultra and EX PAPR systems.
Marca:  CleanSpace™ PAF-1014
Detalles adicionales : Peso : 0.91800kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15940082
  • 401.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 07-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Se utiliza con el revolucionario respirador purificador de aire eléctrico CleanSpace™: ligero, sin mangueras ni correas
  • Visor panorámico amplio
  • Revestimiento resistente a los arañazos y disolventes
  • Adecuado para largos períodos de desgaste
  • El flujo de aire de presión positiva y la máscara orinasal interna evitan el empañamiento
  • Respiración fácil y sin resistencia incluso durante esfuerzos pesados
  • El diseño de silicona del sello del visor se ajusta a la cara para una protección y comodidad óptimas.
  • La máscara orinasal interior tiene un diseño de cierre con clip que hace fácil su extracción para la limpieza
  • Diafragma para hablar Mylar para una comunicación clara durante el trabajo
  • Materiales resistentes al envejecimiento
  • Las pruebas PortaCount están disponibles para pruebas cuantitativas de ajuste de máscara (se venden por separado)
  • Kit de gafas: Se ajusta completamente para todos los tamaños de cara, los marcos son anchos para adaptarse a lentes grandes para lograr una visión periférica; diseñado para mantenerse estable durante la actividad intensa (se vende por separado)
  • Extraíbles: Protección de visor contra arañazos (se vende por separado)
  • Visor de policarbonato moldeado; sello facial de silicona y almohadilla de máscara orinasal interior. Clips de máscara de nylon; diafragma para hablar Mylar. Arnés de caucho EPDM; carcasa de la válvula de exhalación de polipropileno reforzado frente a impactos; juntas tóricas de silicona
Especificaciones
Especificaciones
AS/NZS1716: 2012
Solo máscara facial completa de PAPR
Solo máscara facial completa con respirador purificador de aire eléctrico
PAF-1014
EN 12942
Medio/grande
PAF-1070
Almacenar entre - 10 °C y 55 °C