Descripción
- Se utiliza con el revolucionario respirador purificador de aire eléctrico CleanSpace™: ligero, sin mangueras ni correas
- Visor panorámico amplio
- Revestimiento resistente a los arañazos y disolventes
- Adecuado para largos períodos de desgaste
- El flujo de aire de presión positiva y la máscara orinasal interna evitan el empañamiento
- Respiración fácil y sin resistencia incluso durante esfuerzos pesados
- El diseño de silicona del sello del visor se ajusta a la cara para una protección y comodidad óptimas.
- La máscara orinasal interior tiene un diseño de cierre con clip que hace fácil su extracción para la limpieza
- Diafragma para hablar Mylar para una comunicación clara durante el trabajo
- Materiales resistentes al envejecimiento
- Las pruebas PortaCount están disponibles para pruebas cuantitativas de ajuste de máscara (se venden por separado)
- Kit de gafas: Se ajusta completamente para todos los tamaños de cara, los marcos son anchos para adaptarse a lentes grandes para lograr una visión periférica; diseñado para mantenerse estable durante la actividad intensa (se vende por separado)
- Extraíbles: Protección de visor contra arañazos (se vende por separado)
- Visor de policarbonato moldeado; sello facial de silicona y almohadilla de máscara orinasal interior. Clips de máscara de nylon; diafragma para hablar Mylar. Arnés de caucho EPDM; carcasa de la válvula de exhalación de polipropileno reforzado frente a impactos; juntas tóricas de silicona
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | AS/NZS1716: 2012 |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | EN 12942 |
| Tipo de producto | Solo máscara facial completa de PAPR |
| Tamaño | Pequeño |
| Modelo de máscara/cabeza | Solo máscara facial completa con respirador purificador de aire eléctrico |
| Para utilizar con (equipo) | PAF-1070 |
| Modelo | PAF-1106 |
| Requisitos de almacenamiento | Almacenar entre - 10 °C y 55 °C |