Learn More
MULTIROIR Recipiente EuroBox completo
Recipiente EuroBox completo con fondo sólido y paredes sólidas, ideal para el almacenamiento y transporte de mercancías
Marca: MULTIROIR BA12012
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Recipiente EuroBox completo
- La mejor relación calidad/precio del mercado
- Fondos sólidos y paredes sólidas
- Ideal para el almacenamiento y transporte de mercancías
- Capacidad de carga apilable y alta
- Resistente a la temperatura de -20 °C a 110 °C
Especificaciones
Archivador de portaobjetos Shandon | |
Blanco | |
400 x 300 x 120 mm |
Polipropileno | |
Rectangulares |
Título del producto
MULTIROIR Recipiente EuroBox completo > 400 x 300 x 120 mm
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido