Learn More
Fisherbrand™ Full Color Digital Heated Circulating Bath and Stainless Steel Tank
Provides outstanding performance for applications requiring accurate temperature control up to a maximum of 200 deg C. Fisherbrand Digital Heated Circulating Bath incorporates Intelligent Control Optimisation (ICO) for adaptive intelligent PID temperature control and includes a powerful integral pump.
2268.40€ - 3153.50€
Especificaciones
Caudal 22 L/min.
Material Stainless Steel
Presión máxima 530 mbar
Garantía 3 Years
Tensión 120/230 V
Ver más especificaciones
Productos 5
Código de producto Marca Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Capacidad (métrico) Intervalo de temperatura Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Capacidad (métrico) Intervalo de temperatura Precio Cantidad y disponibilidad  
17295576
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
335 x 187 x 215 mm 5 L 15°C to 200°C
2268.40€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
17255576
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
332 x 360 x 215 mm 12 L 5°C to 200°C
2469.80€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 24-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
17265576
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
342 x 172 x 141 mm 18 L 5°C to 200°C
2575.80€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
17275576
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
535 x 340 x 270 mm 26 L 5°C to 200°C
2639.40€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
17285576
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
733 x 338 x 260 mm 38 L 5°C to 200°C
3153.50€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Full color QVGA TFT screen clearly displays actual and set temperatures, pump speed and clear status icons
  • External probes for monitoring and controlling temperature of remote loads
  • Intuitive screen icons and menus allow fast and accurate setup
  • USB interface allows connection to PC or laptop for programming or data logging
  • Easy to configure automated temperature profiling and control functions
  • Can store up to 10 programs containing 100 segments
  • Powerful integral pump with multi-stage variable flow rate, maximum flow 23 L/min.
  • 2-point user calibration for optimum accuracy
  • Adjustable over-temperature cut-out
  • Variable high and low temperature alarm settings with configurable to switch a relay
  • PC software for program set up, data logging and real time graphing
  • Maximum cooling and heating range (dependent on tank size): -50° to +200°C with stainless steel tank
  • Stability: ± 0.01°C
Especificaciones
Especificaciones
22 L/min.
530 mbar
120/230 V
Stainless Steel
3 Years
50/60 Hz