Learn More
Fisherbrand™ 200 - Tanque de acero inoxidable y baño de circulación calentado digital avanzado y programable
Código de producto. 17285576 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
332 x 360 x 215 mm
335 x 187 x 215 mm
342 x 172 x 141 mm
535 x 340 x 270 mm
733 x 338 x 260 mm
Capacidad (métrico):
5 L
12 L
18 L
26 L
38 L
Intervalo de temperatura:
15°C a 200°C
De 5 °C a 200 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Capacidad (métrico) Intervalo de temperatura unitSize
17285576 733 x 338 x 260 mm 38 L De 5 °C a 200 °C cada uno
17295576 335 x 187 x 215 mm 5 L 15°C a 200°C cada uno
17255576 332 x 360 x 215 mm 12 L De 5 °C a 200 °C cada uno
17265576 342 x 172 x 141 mm 18 L De 5 °C a 200 °C cada uno
17275576 535 x 340 x 270 mm 26 L De 5 °C a 200 °C cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 17285576
Proporciona un rendimiento excepcional para aplicaciones que requieren un control preciso de la temperatura hasta un máximo de 200° C. El baño de circulación calentado incluye una potente bomba integral para aplicaciones externas. Se puede combinar con un enfriador de inmersión para temperaturas por debajo de la temperatura ambiente hasta un mínimo de -15° C.
  • La pantalla TFT QVGA a todo color muestra claramente las temperaturas reales y establecidas, la velocidad de la bomba y los iconos de estado claros
  • Sondas externas opcionales para supervisar y controlar la temperatura de cargas remotas
  • Los intuitivos iconos y menús de pantalla permiten una configuración rápida y precisa
  • La interfaz USB y RS232 permite la conexión a un PC o portátil para la programación o el registro de datos
  • Funciones automatizadas de control y perfil de temperatura fáciles de configurar
  • Puede almacenar hasta 10 programas que contengan 100 segmentos
  • Potente bomba integral con caudal variable multietapa, flujo máximo 22 l/min.
  • Calibración de usuario de 5 puntos para una precisión óptima
  • Desconexión de sobrecalentamiento ajustable
  • Configuraciones variables de alarma de temperatura alta y baja con configuración para cambiar un relé
  • 5 opciones de idioma
  • Software de PC para la configuración del programa, el registro de datos y la representación gráfica en tiempo real
  • Rango máximo de refrigeración y calefacción (dependiendo del tamaño del tanque): -15° a +200° C con depósito de acero inoxidable
  • Estabilidad:± 0,01° C
  • Otros accesorios, como tapas, rejillas y refrigeradores de inmersión, se venden por separado
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (imperial) 10 gal
Capacidad (métrico) 38 L
Tipo de condensador Refrigerada por aire
Capacidad de refrigeración -15° C (con enfriador de inmersión)
Caudal 22/ l/min
Intervalo de temperatura De 5 °C a 200 °C
Tipo Baño de circulación calefactado con baño abierto
Incluye Depósito de acero inoxidable de 38 L
Material Acero inoxidable
Presión máxima 530 mbar
Garantía 3 años
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 733 x 338 x 260 mm
Tensión 220/240 V
Frecuencia 50/60 Hz