Learn More
Fisherbrand™ 200 - Tanque de acero inoxidable y baño de circulación calentado digital avanzado y programable
Tienda Fisherbrand ProductosDescripción
- La pantalla TFT QVGA a todo color muestra claramente las temperaturas reales y establecidas, la velocidad de la bomba y los iconos de estado claros
- Sondas externas opcionales para supervisar y controlar la temperatura de cargas remotas
- Los intuitivos iconos y menús de pantalla permiten una configuración rápida y precisa
- La interfaz USB y RS232 permite la conexión a un PC o portátil para la programación o el registro de datos
- Funciones automatizadas de control y perfil de temperatura fáciles de configurar
- Puede almacenar hasta 10 programas que contengan 100 segmentos
- Potente bomba integral con caudal variable multietapa, flujo máximo 22 l/min.
- Calibración de usuario de 5 puntos para una precisión óptima
- Desconexión de sobrecalentamiento ajustable
- Configuraciones variables de alarma de temperatura alta y baja con configuración para cambiar un relé
- 5 opciones de idioma
- Software de PC para la configuración del programa, el registro de datos y la representación gráfica en tiempo real
- Rango máximo de refrigeración y calefacción (dependiendo del tamaño del tanque): -15° a +200° C con depósito de acero inoxidable
- Estabilidad:± 0,01° C
- Otros accesorios, como tapas, rejillas y refrigeradores de inmersión, se venden por separado
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (imperial) | 6,9 gal. |
| Capacidad (métrico) | 26 L |
| Tipo de condensador | Refrigerada por aire |
| Capacidad de refrigeración | -15° C (con enfriador de inmersión) |
| Caudal | 22/ l/min |
| Intervalo de temperatura | De 5 °C a 200 °C |
| Tipo | Baño de circulación calefactado con baño abierto |
| Incluye | Depósito de acero inoxidable de 26 L |
| Material | Acero inoxidable |
| Presión máxima | 530 mbar |
| Mostrar más |