Learn More
Epredia™ Portaobjetos para microscopio mate, esmerilado de 90°
Código de producto. 12352098 Tienda Epredia Productos
0,8 - 1,0 mm, 20mm, 50/caja, 2000 en embalaje exterior, Sí, paquete de 50
Click to view available options
Grosor (métrico):
0,8 - 1,0 mm
1 - 1,2mm
Frosted:
20mm
Cantidad:
50/caja, 2000 en embalaje exterior
Superficie de escritura:
Sí
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Los portaobjetos de calidad superior se fabrican mediante un proceso de limpieza exclusivo patentado cuyo objetivo es proporcionar resultados uniformes y facilidad de interpretación. Gracias a este proceso, los portaobjetos se pueden utilizar en aplicaciones rutinarias de histología y microbiología; ofrece frotis sanguíneos en forma de pluma de una nitidez uniforme y con buena morfología.
  • Fabricado con vidrio sodocálcico extrablanco de origen suizo
  • Contenido de hierro reducido para una autofluorescencia baja
  • Brillo verdoso reducido
  • Transparencia perfecta y óptima garantizada
  • Limpios, planos y aptos para su uso inmediato
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Longitud (métrico) 76 mm
Anchura (métrico) 26 mm
Frosted 20mm
Material Vidrio sodocálcico
Grosor (métrico) 0,8 - 1,0 mm
Recubrimiento Sin revestimiento
Cantidad 50/caja, 2000 en embalaje exterior
Superficie de escritura Sí
Dimensiones (L x An) 76 x 26 mm
Título del producto
Epredia™ Portaobjetos para microscopio mate, esmerilado de 90° >