Descripción
- Fabricado con vidrio sodocálcico extrablanco de origen suizo
- Contenido de hierro reducido para una autofluorescencia baja
- Brillo verdoso reducido
- Transparencia perfecta y óptima garantizada
- Limpios, planos y aptos para su uso inmediato
Especificaciones
Especificaciones
| Longitud (métrico) | 76 mm |
| Anchura (métrico) | 26 mm |
| Grosor (métrico) | 1 mm |
| Recubrimiento | Uncoated |
| Superficie de escritura | Sí |