Learn More
Thermo Scientific™ Microcentrífuga Fresco™ 21, refrigerada, 230 V, con 24 rotores de 1.5/2.0 ml
Aplicaciones de investigación de alta gama que requieren microcentrífugas con refrigeración y rendimiento de hasta 21.000 x g.
Especificaciones
Capacidad 24 x 1.5/2 mL
Vel. máx 14,800 rpm
RCF máx. 21,100 x g
Nivel de ruido 50 dB(A)
Intervalo de temperatura De -9 °C a +40 °C
Ver más especificaciones
Descripción
Descripción
Ahorre tiempo con el procesamiento rápido de muestras de las microcentrífugas Thermo Scientific Freso 21, que proporcionan productividad, versatilidad, seguridad y comodidad en un instrumento de laboratorio compacto y fácil de usar. Los ligeros rotores para microcentrífuga están diseñados para proporcionar una aceleración de hasta 21 100 x g en tan solo 12 segundos. La refrigeración de la temperatura ambiente a la temperatura ajustada se produce en tan solo 9 minutos.
Satisface las necesidades de separación de microvolumen con:
  • Aceleración excepcional de hasta 21 000 x g en tan solo 12 segundos.
  • Las versiones refrigeradas permiten pasar de la temperatura ambiente a la temperatura establecida en tan solo 9 minutos.
  • Elija entre 7 opciones de rotores de microcentrífuga para encontrar la solución ideal para su aplicación:
    • Resistencia extraordinaria a la corrosión con rotores de polímero con diseño ligero.
    • Los rotores estándar procesan 24 tubos de microcentrífuga en una única fila, desde tubos de 1,5 a 2,0 ml hasta minipreparaciones y columnas de centrifugación.
    • Sistema ergonómico de cierre y apertura del rotor y de un solo clic, así como diseño transparente para mayor seguridad y comodidad con tapas de biocontención Thermo Scientific ClickSeal.
    • Elimine la necesidad de adaptadores con nuestro exclusivo rotor de doble fila.
  • Simplifique su manejo con controles intuitivos, pantallas de fácil lectura y el cierre rápido con tapa y con un solo clic.
  • Diseño elegante y ligero que permite aprovechar al máximo el espacio.
  • Duraderas y de fácil limpieza y mantenimiento.
  • Funcionamiento silencioso que favorece un entorno seguro y tranquilo.
  • Cumple las últimas normativas clínicas y de seguridad, entre las que se incluye la Directiva sobre diagnósticos in vitro 98/79/CE.
Especificaciones
Especificaciones
24 x 1.5/2 mL
21,100 x g
De -9 °C a +40 °C
Centrífuga de sobremesa
Sí
IEC 61010-1, IEC 61010-2-020 (consulte el manual para obtener más información)
62.0lb. (28.0 kg)
14,800 rpm
50 dB(A)
CSA, CE, IVD
Centrífuga Fresco 21, refrigerada
De 1 a 99 min (incrementos de 1 min); «HOLD»
12.9 x 11.6 x 17.5 in. (33.0 x 29.5 x 44.5 cm)
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Thermo Scientific™ Microcentrífuga Fresco™ 21, refrigerada, 230 V, con 24 rotores de 1.5/2.0 ml