Learn More
Labconco™ FreeZone™ 8L -50°C Benchtop Freeze Dryers, 230V Models
Los liofilizadores de sobremesa de 8 l FreeZone están diseñados para la liofilización de cargas de muestras moderadas. El diseño compacto es perfecto para laboratorios con limitaciones de suelo disponible. El nuevo sistema operativo Lyo-Works™, flexible y cómodo, es fácil de usar y cuenta con una pantalla táctil.
16305.00€ - 17610.00€
Especificaciones
Tipo | Liofilizador |
---|---|
Capacidad (métrico) | 8 l (antes de descongelar) |
N.º de estantes | 0 |
Intervalo de temperatura (métrico) | de -50 °C |
Intervalo de temperatura (imperial) | -58 °F |
Requires:
Accesorios de secado, bomba de vacío, instrumental de vidrio, adaptadores
Código de producto | Marca | Incluye | tipo de tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Incluye | tipo de tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15742757
![]() |
Labconco™
700801030 |
Colector de acero inoxidable sin revestimiento | Schuko |
16305.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 19-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15762757
![]() |
Labconco™
700802030 |
Colector de acero inoxidable con revestimiento de PTFE | Schuko |
17610.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 19-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
Los liofilizadores de sobremesa de 8 l FreeZone están diseñados para la liofilización de cargas de muestras moderadas.El diseño compacto es perfecto para laboratorios con limitaciones de suelo disponible.El nuevo sistema operativo Lyo-Works™, flexible y cómodo, es fácil de usar y cuenta con una pantalla táctil.
- Upright stainless steel collector coil holds 8 liters of ice before defrosting
- -50° C collector is suitable for aqueous samples
- Features include hot gas defrost, side-mounted USB port and rear-mounted Ethernet connection
- Environmentally-friendly HCFC/CFC-free refrigeration system
- Internal coil maximizes vapor-trapping efficiency
- Optional PTFE-coated collectors withstand corrosive compounds
- Lyo-Works OS provides a real time display of collector temperature and vacuum level
- 5 in. full color touch screen display
- Flexible programming and control of optional drying accessories
- Optional End-Zone™ end point detection for flask freeze drying
- One-touch data logging and display provides information to maximize sample quality and minimize run time
- Customizable settings include language, time zone, temperature and vacuum
- Alerts and feedback of current operating parameters can be sent automatically to user-entered email addresses
- FreeZone exclusive features protect your vacuum pump from costly damage: A vacuum break valve bleeds air into the system when power to the freeze dryer or vacuum pump is shut off for more than 5 minutes. A moisture sensor prevents refrigeration or vacuum start-up when moisture is detected in the drain line. Vacuum pump is automatically shut down when a leak is present in initial pull down or during run
Vacuum pump with a displacement of at least 98 liters/minute, drying accessory and freeze dry glassware (if not bulk freeze drying) are required (not included).
Compliance
All models conform to UL Standard 61010-1 (60 Hz models), CAN/CSA C22.2 No. 61010-1 (60 Hz models), and CE Conformity marking (230V, 50 Hz models).
Garantía
Un año
Especificaciones
Liofilizador | |
0 | |
-58 °F | |
UL, CAN/CSA, CE | |
67,3 cm | |
57,1 cm | |
46,9 cm | |
230 V | |
130 lb |
8 l (antes de descongelar) | |
de -50 °C | |
Acero | |
26,5 in | |
22,5 in | |
18,5 in | |
7A | |
60 Hz | |
59 kg |