Learn More
Karl Hecht™ Freezer-Fridge Thermometer
For aid in maintaining and monitoring consistent temperatures in freezers and fridges.
Marca: Karl Hecht™ 43600010
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Provided with a cylindrical plastic case
- Designed for hanging
- Colored filling
- Temperature range from −40° to +50°C
- Approx. 21cm long
Especificaciones
Plastic case | |
∼21 cm | |
De -40 °C a +50 °C | |
Freezers, fridges |
Título del producto
Karl Hecht™ Freezer-Fridge Thermometer > Freezer-Fridge thermometer
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido