Learn More
Ohaus™ Termobloque seco analógico de cuatro bloques HB4AL
El termobloque seco analógico de cuatro bloques OHAUS™ procesa más muestras y proporciona resultados precisos y fiables.
Marca:  Ohaus™ 30392068
895.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Código de producto. 15792699
  • 960.00€ / cada uno
Solo quedan null
En stock
Descripción
  • Los termobloques secos de alta potencia y temperatura constante son económicos, versátiles y compactos
  • Estas unidades multiuso son ideales para la incubación y activación de cultivos, reacciones enzimáticas, inmunoensayos, puntos de fusión/ebullición y una amplia variedad de otros procedimientos de laboratorio
  • Cada uno de los cinco modelos acepta bloques modulares intercambiables independientes (disponibles por separado) con capacidad para varias cajas de muestras como microtubos, tubos de centrífuga, viales, microplacas y tiras o tubos de PCR
  • Cada bloque tiene un termómetro para medir la temperatura del bloque
  • Los bloques modulares de aluminio anodizado proporcionan una estabilidad de temperatura y transferencia de calor superiores
  • Controles analógicos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
TUV
Termobloque seco, 4 bloques, HB4AL, UE
Baño seco/bloque
HB4AL
± 2 °C
De ± 0,4 °C a 37 °C
16,90 in
8,00 in
3,50 in
16,90 in
3,8 kg
1,35A
Analógico
Bajo: De 5 °C a 100 °C; alta: 75 °C a 150 °C
70 min
4
± 0,1 °C a 37 °C
42,9 x 20,3 x 8,9 cm
42,90 cm
20,30 cm
8,900 cm
42,90 cm
230 V, 1,35A, 50/60 Hz
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Ohaus™ Termobloque seco analógico de cuatro bloques HB4AL > Control: Analógico