Learn More
Abnova™ FOSL1/CEN11p (Texas Red/FITC) FISH Probe
Descripción
Includes
Contratinción DAPI (1500 ng/ml) 125 ul para cada 100 ul de sonda FISH
FISH es una técnica utilizada para identificar y localizar la presencia o ausencia de secuencias específicas de ADN en células y tejidos. Abnova ha desarrollado una gama de sondas FISH para la detección de amplificación, pérdida y translocación de genes. Cada sonda FISH tiene un par de sondas específicas de locus, marcadas con fluoróforo originadas en una biblioteca de cromosomas bacterianos (BAC).
Ventajas
- Sondas de doble color para una detección rápida, sensible y específica
- Trabajar en la propagación de la metafase, integrado en parafina y en tejido congelado
- Identificar amplificación, pérdida y translocación de genes
- Proporción alta señal-ruido
- Baja reactividad cruzada
Especificaciones
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | Almacenar a 4 °C en la oscuridad. |
Descripción | Sondas FISH etiquetadas para la identificación de la amplificación génica usando la técnica de hibridación fluorescente in situ. |
Formato | Tube |
Etiqueta o tinte | FITC, Rojo Texas |
Para utilizar con (aplicación) | Hibridación in situ fluorescente (célula) |
Incluye | Contratinción DAPI (1500 ng/ml) 250 uL |
Ubicación | 11q13.1/11p11.12 |
Sonda | Aprox. 300 kb/630 kb |
Tipo de producto | Sonda FISH FOSL1/CEN11p |
Cantidad | 100 μl |