Learn More
Ácido fórmico, 90 %, reactivo BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™
Click to view available options
Cantidad:
500mL.
Envase:
Frasco de vidrio
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Formic Acid |
Nombre de nota | Polymer Characterization Solvent |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 46.03 |
Porcentaje de pureza | 90% |
Grado | Reactivo BAKER ANALYZED™ |
Cantidad | 500mL. |
Temperatura de inflamación | de 50,00 °C |
Envase | Frasco de vidrio |
Gravedad específica | 1 l = 1,20kg |
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
- Peligro
- Líquido inflamable Categoría 3
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Título del producto
Ácido fórmico, 90 %, reactivo BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido