Learn More
Formato, solución estándar para cromatografía iónica, Specpure™, HCO2- 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11369168
Formato, solución estándar para cromatografía iónica, Specpure™, HCO2- 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7052107
100 mL, 100 ml
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
Código de producto. 11369168
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 042566.AE
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Número MDL MFCD00003297
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Formate, Ion chromatography standard solution
Nombre de nota HCO2- 1000μg/mL
Forma física Líquido
Cantidad 100 mL
Grado Specpure™
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Código de producto
Número de lote1541853 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha17/03/2025 Código de producto042566.AE,042566.AP
Número de lote1525273 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha11/03/2025 Código de producto042566.AE,042566.AP
Número de lote1504155 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha19/11/2024 Código de producto042566.AE,042566.AP
Número de lote1490164 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/10/2024 Código de producto042566.AE,042566.AP
Número de lote1498907 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha10/10/2024 Código de producto042566.AE,042566.AP
RUO – Research Use Only
Título del producto
Formato, solución estándar para cromatografía iónica, Specpure™, HCO2- 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals >