Learn More
Formaldehído, puro, solución, 10 % (v/v) en solución de cloruro sódico al 0,9 %, Fisher Chemical
Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
5 L
Envase:
Recipiente de plástico
Förpackningsstorlek
5 LT
Specifikationer
Specifikationer
Forma física | Líquido |
Cantidad | 5 L |
Número MDL | 3274 |
Envase | Recipiente de plástico |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Formaldehyde solution 10% v/v in 0.9% NaCl solution
- Peligro
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
- Carcinogenicidad Categoría 1B
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
- H350-Puede provocar cáncer.
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contém: Formaldehyde, Methylalcohol, Sodium chloride
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Formaldehído, puro, solución, 10 % (v/v) en solución de cloruro sódico al 0,9 %, Fisher Chemical >
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering