Learn More
Thermo Scientific Chemicals Formaldehído, 4 % en PBS
El formaldehído se utiliza como agente de embalsamamiento debido a su capacidad para entrecruzar los grupos aminos primarios en proteínas a través de un enlace de metileno. También se usa en numerosas aplicaciones industriales y síntesis orgánicas.
68.85€ - 106.00€
CAS | 50-00-0 |
---|---|
Fórmula molecular | CH2O |
Peso molecular (g/mol) | 30.03 |
Número MDL | MFCD00003274 |
Clave InChI | WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | formalin, methanal, formol, methylene oxide, paraformaldehyde, oxomethane, paraform, formic aldehyde, oxymethylene, methyl aldehyde |
PubChem CID | 712 |
ChEBI | CHEBI:16842 |
Nombre IUPAC | formaldehído |
SMILES | C=O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15413179
|
Thermo Scientific Chemicals
J60401.AK |
250 mL |
68.85€
250 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15423179
|
Thermo Scientific Chemicals
J60401.AP |
500 mL |
106.00€
500 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Formaldehyde, used as an embaliming agent due to its ability to crosslink primary amino groups in proteins through a methylene linkage, Formaldehyde is also used in numerous industrial applications and organic syntheses.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
50-00-0 | |
30.03 | |
WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N | |
712 | |
formaldehído |
CH2O | |
MFCD00003274 | |
formalin, methanal, formol, methylene oxide, paraformaldehyde, oxomethane, paraform, formic aldehyde, oxymethylene, methyl aldehyde | |
CHEBI:16842 | |
C=O |
Especificaciones
Formaldehyde | |
50-00-0 | |
CH2O | |
formalin, methanal, formol, methylene oxide, paraformaldehyde, oxomethane, paraform, formic aldehyde, oxymethylene, methyl aldehyde | |
WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N | |
formaldehído | |
712 |
Líquido | |
Frasco de plástico | |
MFCD00003274 | |
Soluble in water,ethanol,acetone,and ether. | |
C=O | |
30.03 | |
CHEBI:16842 |
Seguridad y manipulación
P201-P202-P261-P264b-P272-P280-P281-P302+P352-P305+P351+P338-P308+P313-P333+P313-P362-P501c
H315-H317-H319-H341-H350
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Conservar en un lugar fresco.
- Formaldehyde, 4% in PBS
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Carcinogenicidad Categoría 1B
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
- H350-Puede provocar cáncer.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: formaldehyde