Learn More
Thermo Scientific™ Forma™ Forma™ FDE Series -40°C Ultra-Low Temperature Freezers
Thermo Scientific™ Forma™ FDE Series -40°C ultra-low temperature freezers feature reduced energy usage, a simplified touchscreen interface, three capacities, and an ergonomic cabinet design.
Marca: Thermo Scientific™ Forma™ FDE50040FV
Detalles adicionales : Peso : 260.00000kg
Descripción
Thermo Scientific™ Forma™ FDE Series -40°C ultra-low temperature freezers, powered by H-drive, feature three upright models, maximizing storage capacity from 40,000 up to 60,000 2mL vials. The FDE Series is a sustainable and reliable solution with ultimate sample security and operational savings for every lab.
Rendimiento
- Con la tecnología de hidrocarburos de un motor H, estos sistemas ahorran hasta un 50 % en consumo de energía y rechazo de calor en comparación con los ultracongeladores con refrigerantes convencionales1
- Una salida de sonido silenciosa por debajo de 53 dBA permite trasladar el congelador al pasillo y volver a colocarlo en el laboratorio
- Cumple con protocolos de validación ± 5 °C y - 40 °C con variación de picos fuertes y variación de temperatura en estado estacionario
- Los refrigerantes de hidrocarburos naturales reducen las tensiones de funcionamiento del sistema que fomentan una fiabilidad excepcional y una protección de las muestras sin preocupaciones
Fácil uso
- El centro de información del motor H (HIC) combina una temperatura fácil de leer con sencillos botones táctiles capacitivos en una pantalla 5,6 pulgadas.
- Tres capacidades (400, 500 y 600 cajas de 5 cm [2 pulg]) para adaptarse a una gran variedad de necesidades de almacenamiento y especificaciones de tamaño de laboratorio
- Todos los modelos contienen cuatro puertas internas, lo que permite un fácil acceso a las muestras sin una exposición mayor del contenido del congelador a las condiciones ambientales
- Mayor comodidad del cliente con una nueva asa de diseño ergonómico, pantalla de alto contraste al nivel de los ojos y cómodas ubicaciones de estantes de fácil acceso.
- Compatible con la mayoría de sistemas de gradillas, incluida una gama completa de gradillas Thermo Scientific™ para cajas, microplacas, tubos Thermo Scientific™ Matrix™ y Nunc Cryobank™
- Funciones de seguridad que incluyen ajustes de alarma y puertas compatibles con candado
Sostenibilidad
- Fabricados en unas premiadas instalaciones sin residuos para el vertedero
- Menores costes en sistemas de HVCA gracias a la menor emisión de calor al medio ambiente
- Refrigerantes naturales y aislamiento de espuma expandida con agua que hacen que la serie TSX se ajuste a la norma Significant New Alternatives Policy (SNAP) de la Agencia estadounidense de protección medioambiental, al reglamento de la Unión Europea F-Gas y a otras normas de sostenibilidad.
Notas:
- Datos internos en los que se comparan 3,9 kWh/día con DXF400 = 8,0 kWh/día. Datos archivados.
- Datos de pruebas de congelador típico basados en pruebas internas en temperatura ambiente a 20 °C; protocolo de validación estándar típico de ± 5 °C.
Especificaciones
Ultracongeladores de - 40 °C Forma serie FDE, capacidad para 500 cajas, 230 V, 50 Hz | |
682 L | |
1 exterior, 4 interiores | |
Paneles de aislamiento de vacío (VIP) + espuma de poliuretano de mezcla de agua (compatible con SNAP) | |
3 | |
93 kg | |
Vertical | |
Forma | |
Manual | |
28,3 x 28,8 x 51,2 pulg (71,9 x 73,0 x 130,1cm) | |
Sí | |
Compatibilidad con Smart-Vue | |
Europeo | |
230 V, 50 Hz | |
50 000 x 2 ml | |
R290 | |
304 kg | |
260 kg |
24,1 pies cúb. | |
De -10 °C a -40 °C | |
5 | |
Stainless Steel | |
205 lb | |
CE | |
Pantalla HIC con 7 segmentos de 5,6in. con botones táctiles capacitivos | |
La garantía varía según el país, póngase en contacto con nosotros para obtener más información | |
38,5 x 34,0 x 78 pulg (97,7 x 86,4 x 198,1cm) | |
Alarma, registrador | |
Conexiones de alarma remota, 4-20 mA, RS485 y contactos secos | |
3,4/10 | |
230 V | |
50 Hz | |
Compresor con motor H | |
668 lb | |
574 lb | |
Cajas de 5 cm (2 pulg.) (500) |