Learn More
Thermo Scientific™ Ultracongeladores horizontales Forma™ serie 8600 de - 40 °C
Guarde muestras de manera fiable en el congelador horizontal Forma serie 8600 de - 40 °C. Disponible en cuatro tamaños para adaptarse a una amplia variedad de necesidades.
Descripción
Descripción
Guarde muestras de manera fiable en ultracongeladores Thermo Scientific™ Forma™ serie 8600 de - 40 °C. Disponibles en cuatro tamaños y con una gama completa de soluciones de gradillas para adaptarse a una gran variedad de necesidades, estos congeladores ofrecen todas las funciones de protección de muestras de las series horizontales 900 y 700 de Forma™.
Características principales:
  • Sistema centralizado de información con control por microprocesador y sistema de vigilancia para asegurar que todos los mandos e indicadores estén accesibles y sean legibles en los modelos de 85 l (3 pies cúbicos).
  • Mejora el control de la temperatura y aumenta la capacidad de BTUH de reserva, lo que supone una mayor estabilidad de la temperatura de las muestras
  • El filtro lavable y fácil de extraer ofrece protección antipolvo en el condensador para evitar que descienda el rendimiento de la refrigeración y aumente el riesgo de deterioro de las muestras.
  • La instalación es más sencilla gracias a nuestras nuevas ruedas de 5 cm (2 pulg) de fácil rotación y mecanismo de bloqueo.
  • El asa ergonómica y fácil de usar de la puerta permite una cómoda eliminación de residuos y recuperación de muestras.
Fabricación:
  • Aislamiento de poliuretano expandido in situ de 127 mm (5 pulg) que reduce el consumo de energía y mantiene el ajuste de la temperatura.
  • Junta de la puerta de tres puntos que ofrece un mayor tiempo de almacenaje en el caso de que se abra la puerta.
  • Cabinas de acero laminado en frío, de gran calibre y robustas que resisten al desconchado y al óxido
  • Puertos de acceso de 25 mm (1 pulg): permiten el uso de sondas externas o instrumentos.
  • Interior de acero inoxidable
  • Las subtapas interiores de poliestireno reducen la pérdida de aire frío y mejoran la recuperación de la temperatura después de abrir la puerta.
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Thermo Scientific™ Ultracongeladores horizontales Forma™ serie 8600 de - 40 °C