Learn More
Memmert™ Incubadora estándar de convección forzada con pantalla doble y pantalla táctil, 749 l, acero inoxidable
Escala de temperatura: De 10 °C a 80 °C
Marca: Memmert™ IF750plus
7571.29 EUR hasta el 2025-06-30
Use el código promocional "24075" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Una gama de incubadoras de laboratorio ideal para todas las aplicaciones que requieren temperaturas de hasta + 80 °C, incluidas las incubaciones críticas a + 37 °C. La tecnología de control ajustada con precisión garantiza que se eliminen completamente los excesos de temperatura clave y que las cargas valiosas se calienten con especial cuidado. Para garantizar una circulación óptima del aire en la cámara de la incubadora, incluso cuando está completamente cargada, ambos modelos SingleDISPLAY y TwinDISPLAY están disponibles con un ventilador de aire ajustable. Aunque las características únicas de calentamiento de superficie integral están adaptadas de forma óptima tanto a la convección natural como a la circulación forzada de aire, el ventilador puede apagarse por completo para muestras sensibles y para muestras que no deben estar expuestas a turbulencias de aire.- Los diseños se benefician de 65 años de trabajo de desarrollo permanente y una gran cantidad de comentarios de la experiencia real del usuario
- Intervalo de temperatura hasta + 80 °C
- Ocho tamaños de modelo de 30 l a 750 l
- Dos variantes de modelo: SingleDISPLAY y TwinDISPLAY
- Modelos de convección natural o de circulación forzada de aire N/F
- Puertas dobles (vidrio interior, acero inoxidable exterior) para una visión clara sin bajar la temperatura
- Activación de la rutina de esterilización a través de ControlCOCKPIT (TwinDISPLAY)
- Cámara de trabajo y carcasa construidas casi exclusivamente con acero inoxidable de alta calidad, resistente a la corrosión y fácil de limpiar
- Control de temperatura preciso y homogéneo independiente de la carga y el volumen de la cámara
- Amplia gama de opciones de programación y documentación mediante interfaces, registrador de datos integrado y software AtmoCONTROL
- Tres años de garantía para los accesorios, excepto piezas que se desgastan
- Los valores de temperatura de todas las incubadoras se han medido según la norma DIN 12880: 2007-05
- Todos las incubadoras se han comprobado en cuanto a seguridad y llevan el símbolo «CE»
Especificaciones
CE | |
Incubadora | |
Acero inoxidable | |
De 10 °C a 80 °C | |
Color TFT | |
14 | |
Pt100 | |
1726 Al × 1224 An × 784 F mm | |
1040 mm | |
1200 mm | |
288 kg | |
115/230 V 50/60 Hz | |
1,8/2 kW |
Controlador PID con microprocesador digital multifuncional | |
749 l | |
Acero inoxidable | |
Incubadora estándar | |
IF750PLUS | |
0,1 °C | |
600 x 1040 x 1200 mm | |
1224 mm | |
1726 mm | |
600 mm | |
217 kg | |
115/230 V | |
50/60 Hz |
Título del producto
Memmert™ Incubadora estándar de convección forzada con pantalla doble y pantalla táctil, 749 l, acero inoxidable > Capacidad: 749 l; 14 cuadrículas
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido