Learn More
Memmert™ Incubadora estándar de convección forzada con pantalla única y pantalla táctil 161 , l, acero inoxidable
Escala de temperatura: De 10 °C a 80 °C
Marca: Memmert™ IF160
3111.80 EUR hasta el 2025-12-20
Use el código promocional "24121" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Para garantizar una circulación óptima del aire en la cámara de la incubadora, incluso cuando está completamente cargada, ambos modelos SingleDISPLAY y TwinDISPLAY están disponibles con un ventilador de aire ajustable. Aunque las características únicas de calentamiento de superficie integral están adaptadas de forma óptima tanto a la convección natural como a la circulación forzada de aire, el ventilador puede apagarse por completo para muestras sensibles y para muestras que no deben estar expuestas a turbulencias de aire.- Los diseños se benefician de 65 años de trabajo de desarrollo permanente y una gran cantidad de comentarios de la experiencia real del usuario
- Escala de temperatura hasta + 80 °C
- Ocho tamaños de modelo de 30 l a 750 l
- Dos variantes de modelo: SingleDISPLAY y TwinDISPLAY
- Modelos de convección natural o de circulación forzada de aire N/F
- Puertas dobles (vidrio interior, acero inoxidable exterior) para una visión clara sin bajar la temperatura
- Activación de la rutina de esterilización a través de ControlCOCKPIT (TwinDISPLAY)
- Cámara de trabajo y carcasa construidas casi exclusivamente con acero inoxidable de alta calidad, resistente a la corrosión y fácil de limpiar
- Control de temperatura preciso y homogéneo independiente de la carga y el volumen de la cámara
- Amplia gama de opciones de programación y documentación mediante interfaces, registrador de datos integrado y software AtmoCONTROL
- Tres años de garantía para los accesorios, excepto piezas que se desgastan
- Los valores de temperatura de todas las incubadoras se han medido según la norma DIN 12880: 2007-05
- Todos las incubadoras se han comprobado en cuanto a seguridad y llevan el símbolo «CE»
Especificaciones
CE | |
Incubadora | |
Acero inoxidable | |
Reino Unido | |
Incubadora estándar | |
IF160 | |
0,1 °C | |
400 x 560 x 720 mm | |
745 mm | |
1104 mm | |
400 mm | |
96 kg | |
115/230 V | |
50/60 Hz |
Controlador PID con microprocesador digital multifuncional | |
161 l | |
Acero inoxidable | |
De 10 °C a 80 °C | |
Color TFT | |
8 | |
Pt100 | |
1104 Al × 745 An × 584 F mm | |
560 mm | |
720 mm | |
122 kg | |
115/230 V 50/60 Hz | |
1,1/1,6 kW |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Technical Brochure
Tamaño : 1.6 MB
Incubators
Tamaño : 4.5 MB
Promociones
-
Multiple Manufacturers
Rebajas de fin de año en equipamiento
No te pierdas nuestras rebajas de fin de año: ahorra hasta un 50% en equipamiento, instrumentación y servicios de laboratorio de primera calidad.Promo Code: 24121Expires: 2025-12-20
Days
72Hours
2Minutes
39Seconds
23
Título del producto
Memmert™ Incubadora estándar de convección forzada con pantalla única y pantalla táctil 161 , l, acero inoxidable > Capacidad: 161 l; 8 cuadrículas
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido