Learn More
Keystone Cleanroom Products Cleanroom Face Masks, Gamma Irradiated with Tyvek™ Side Extension
Tienda Keystone Cleanroom Products Productos
Click to view available options
Fastening Type:
Diadema
Lazos
Color:
Azul
Verde
Tamaño de la unidad:
paquete de 500
Descripción
- Mascarillas estériles para salas limpias
- Certificados de irradiación y conformidad con cada envío
- Las extensiones laterales Tyvek™ permiten la expansión de la máscara para aumentar la cobertura y evitar la exposición facial no deseada a la piel
Ventajas de Greener Choice
- Las ventajas medioambientales incluyen:
- No tóxico
- Reciclable
Especificaciones
Especificaciones
Tipo de producto | Máscara facial para sala limpia |
Color | Verde |
Fastening Type | Diadema |
Material | SMS |
Tamaño | Extra grandes |
Esterilidad | Estéril |
Dimensiones (L x An) | 12,25 x 4 in |
Modelo | Plisado, S-1461 |
Cleanroom Class | Clase 100/ISO 5 |
Desechables | Sí |
Mostrar más |
Título del producto
Keystone Cleanroom Products Cleanroom Face Masks, Gamma Irradiated with Tyvek™ Side Extension >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido