Learn More
Thermo Scientific™ Partículas marcadoras Fluoro-Max de color verde
Marque eficazmente la zona de riesgo para evaluar la isquemia regional mediante partículas marcadoras Thermo Scientific™ Fluoro-Max de color verde.
Marca: Thermo Scientific™ 34-1B
Descripción
Marque eficazmente la zona de riesgo a la hora de evaluar una isquemia regional mediante partículas marcadoras Thermo Scientific™ Fluoro-Max de color verde, unas partículas de color verde-amarillo brillante que se depositan en los capilares. Estas partículas resultan fáciles de ver mediante luz fluorescente y están compuestas por un polímero que contiene un colorante fluorescente que se excita eficazmente mediante una lámpara UV portátil (es decir, una lámpara de Wood). Son partículas esféricas de 1 a 10 μm de diámetro y tienen una densidad de 1,05 g/cm3. Esto hace que se puedan suspender fácilmente en un medio acuoso.
Para marcar la “zona de riesgo” al hacer una evaluación de la isquemia regional, se han empleado diversos colorantes y partículas marcadoras. Entre estos se incluyen el azul de Evans, la tinta china y la fluoresceína. No obstante, estos colorantes tienden a migrar rápidamente a través de los tejidos, por lo que resulta difícil identificar la zona de riesgo.Las partículas marcadoras fluorescentes son eficaces porque se depositan en los capilares y se pueden visualizar fácilmente bajo luz fluorescente. Las partículas están cargadas con una gran cantidad de colorante, lo cual produce una fluorescencia muy intensa y fácil de ver. Como las partículas son invisibles bajo la luz blanca, es posible examinar los tejidos situados fuera de la zona de riesgo para detectar posibles infartos. Al estar encapsulado en el interior de las partículas, no se produce una lixiviación del colorante ni una tinción indiscriminada.
Recomendada para:
Estudios de infarto de miocardio y otras investigaciones biológicas. No debe usarse para calibrar instrumentos.
Especificaciones
Puede contener una cantidad mínima de dispersantes | |
Microesferas de poliestireno divinilbenceno teñido en seco | |
Poliestireno-divinilbenceno (PS-DVB) | |
Verde fluorescente Firefli™ (360/530 nm) | |
1,05 g/cm³ | |
1,59 a 589 nm (25 °C) | |
1-10 μm | |
1-10 μm |
Almacenar a temperatura ambiente en un entorno seco. Guarde el producto en posición vertical con el frasco bien cerrado. Se recomienda protección respiratoria contra el polvo. | |
Verde | |
Partícula de marcador | |
Hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS) | |
5 g | |
Producto estable durante un mínimo de 24 meses | |
1-10 μm |