Learn More
Thermo Scientific™ Partículas fluorescentes Fluoro-Max™ modificadas con carboxilatos
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Con las partículas fluorescentes Fluoro-Max modificadas con carboxilo, reducirá los límites de detección de los ensayos de fluorescencia al limitar la interferencia de fondo producida por la fluorescencia de vida corta de la matriz Fabricadas tiñendo partículas modificadas con carboxilatos Thermo Scientific™ OptiLink™ con quelato de europio, las partículas se han diseñado específicamente para aplicaciones fluorimétricas automatizadas o de membrana. Con un corrimiento de Stokes extraordinariamente amplio, las partículas de quelato de europio Fluoro-Max ayudan a prevenir la interferencia de la fluorescencia inespecífica.
- La tinción interna garantiza un color con un brillo y una saturación máximos, lo cual aumenta la sensibilidad y facilidad de lectura del ensayo. Elimina los problemas asociados con los ensayos basados en enzimas.
- El encapsulamiento del colorante impide la filtración al medio acuoso y optimiza la inmunorreactividad de la superficie.
- El proceso de tinción inhibe muy poco o nada la adsorción y el acoplamiento covalente de la inmunoglobulina G, aumentando así la unión de la proteína a las partículas.
- Aptas para diversas aplicaciones, como diagnóstico clínico, investigación y estudios inmunológicos e histológicos.
Recomendada para:
Diagnóstico clínico, biología molecular y ensayos de flujo lateral, turbidimétricos y de aglutinación en portaobjetos.
Especificaciones
Especificaciones
Aditivo | 0,05 % de azida sódica |
Propiedad de unión | Modificado con carboxilato |
Concentración | 1 % de sólidos |
Contenido y almacenamiento | A menos que se indique lo contrario, refrigere el producto (entre 2 y 8 °C) cuando no esté en uso, pero no lo congele. Guarde el producto en posición vertical con el frasco bien cerrado. Mezcle el producto mediante una inversión suave manualmente o con una mezcladora vorticial. |
Contenido | Microesferas de poliestireno teñidas de rojo fluorescente en agua |
Color | Blanco |
Material | Poliestireno o poliestireno con superficie injertada con copolímero |
Tipo de producto | Partícula fluorescente |
Tipo de colorante | Quelato de europio |
Incluye | Prospecto del paquete que contiene el certificado de análisis |
Mostrar más |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Código de producto |
---|---|---|---|
179212 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | 93470720010150 |
232525 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | 93470720010150 |
256221 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | 93470720010150 |
260085 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | 93470720010150 |
256193 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | 93470720010150 |