Learn More
Thermo Scientific™ Partículas fluorescentes Fluoro-Max™ modificadas con carboxilatos
Reduzca los límites de detección de los ensayos fluorescentes limitando la interferencia de fondo producida por la fluorescencia de vida corta de la matriz.
Marca:  Thermo Scientific™ 93470350010150
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11583293
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
Con las partículas fluorescentes Fluoro-Max modificadas con carboxilo, reducirá los límites de detección de los ensayos de fluorescencia al limitar la interferencia de fondo producida por la fluorescencia de vida corta de la matriz Fabricadas tiñendo partículas modificadas con carboxilatos Thermo Scientific™ OptiLink™ con quelato de europio, las partículas se han diseñado específicamente para aplicaciones fluorimétricas automatizadas o de membrana. Con un corrimiento de Stokes extraordinariamente amplio, las partículas de quelato de europio Fluoro-Max ayudan a prevenir la interferencia de la fluorescencia inespecífica.
Las partículas fluorescentes Fluoro-Max están hechas de partículas de poliestireno modificadas con carboxilatos que contienen colorante de quelato de europio encapsulado. Se comercializan con diámetros estándar de 0,1, 0,2 o 0,3 μm. Cuando estas partículas se excitan a 333 nm y emiten a 613 nm, lo hacen con una vida muy larga, de aproximadamente 0,5 milisegundos. De hecho, esto es del orden de 10.000 a 100.000 veces la vida de la mayoría de los fluoróforos. La vida extendida de las partículas de quelato de europio permite que puedan utilizarse en una amplia variedad de aplicaciones de fluorescencia resuelta en el tiempo. Además de ello, se puede contar con que reduzcan del orden de varias veces los límites de detección de los ensayos fluorescentes, ya que eliminan la interferencia de fondo de la fluorescencia de la matriz, cuya duración es relativamente corta.
  • La tinción interna garantiza un color con un brillo y una saturación máximos, lo cual aumenta la sensibilidad y facilidad de lectura del ensayo. Elimina los problemas asociados con los ensayos basados en enzimas.
  • El encapsulamiento del colorante impide la filtración al medio acuoso y optimiza la inmunorreactividad de la superficie.
  • El proceso de tinción inhibe muy poco o nada la adsorción y el acoplamiento covalente de la inmunoglobulina G, aumentando así la unión de la proteína a las partículas.
  • Aptas para diversas aplicaciones, como diagnóstico clínico, investigación y estudios inmunológicos e histológicos.
Recomendada para:
Diagnóstico clínico, biología molecular y ensayos de flujo lateral, turbidimétricos y de aglutinación en portaobjetos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
0,05 % de azida sódica
1 % de sólidos
Microesferas de poliestireno teñidas de rojo fluorescente en agua
Poliestireno o poliestireno con superficie injertada con copolímero
Quelato de europio
50 A²/grupo
5 mL
Modificadas con carboxilo
0,1 μm
0,1 μm
Modificado con carboxilato
A menos que se indique lo contrario, refrigere el producto (entre 2 y 8 °C) cuando no esté en uso, pero no lo congele. Guarde el producto en posición vertical con el frasco bien cerrado. Mezcle el producto mediante una inversión suave manualmente o con una mezcladora vorticial.
Blanco
Partícula fluorescente
Prospecto del paquete que contiene el certificado de análisis
1,06g/cm³
Producto estable durante un mínimo de 36 meses
< 5 % CV
0,1 μm
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote263836 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha29/01/2025 Catalog Number93470350010150
Número de lote262051 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha29/01/2025 Catalog Number93470350010150
Número de lote266688 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha29/01/2025 Catalog Number93470350010150
Número de lote279942_STD.STK_1199 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha26/01/2025 Catalog Number93470350010150
Número de lote279335_STD.STK_1199 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha26/01/2025 Catalog Number93470350010150
Promociones
Promociones
Título del producto
Thermo Scientific™ Partículas fluorescentes Fluoro-Max™ modificadas con carboxilatos > Diámetro: 0,1 μm; 5 ml; quelato de Europio; carboxilato modificado