Learn More
Thermo Scientific™ Partículas fluorescentes acuosas Fluoro-Max teñidas de color azul
Logre una mejora de la sensibilidad y la detectabilidad en métodos analíticos mediante microesferas con tinción interna que presentan colores brillantes de alto contraste.
Marca:  Thermo Scientific™ B0100B
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11878233
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
Logre una mejora de la sensibilidad y la detectabilidad en métodos analíticos mediante partículas fluorescentes acuosas Thermo Scientific™ Fluoro-Max teñidas de color azul, que son suspensiones de microesferas con tinción interna que presentan colores brillantes y de alto contraste.
Las partículas fluorescentes Fluoro-Max emiten colores nítidos y brillantes cuando se iluminan con luz de una longitud de onda más corta que la de emisión. Esto mejora su contraste y visibilidad con respecto a los materiales del fondo. A estas partículas de polímero internamente teñidas se les aplica el exclusivo proceso Firefli™ para incorporar el colorante a través de la matriz de polímero, con el fin de producir colores fluorescentes brillantes, reducir al mínimo la fotodecoloración y prevenir la lixiviación del colorante al medio acuoso.
  • Fabricadas en poliestireno (PS)
  • Densidad de 1,05 g/cm3 y un índice de refracción de 1,59 a 589 nm (25 °C)
  • Envasadas con un 1 % de sólidos
  • Se pueden detectar con un microscopio de epifluorescencia, un microscopio confocal, un fluorímetro, un espectrofotómetro de fluorescencia o un separador de células activado por fluorescencia.
  • También se pueden detectar mediante una lámpara de minerales o de luz negra (ultravioleta).
Nota:
La información espectral es aproximada y solo se usa como referencia. Las propiedades espectrales de los colorantes dependen de su concentración y entorno físico. Los máximos exactos de excitación y emisión pueden variar dependiendo del tamaño y la composición de las partículas.
Recomendada para:
  • Prueba de filtros
  • Rastreo de flujo
  • Investigación biológica
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Trazas de surfactante que inhiben la aglomeración y fomentan la estabilidad
A menos que se indique lo contrario, refrigere el producto (entre 2 y 8 °C) cuando no esté en uso, pero no lo congele. Guarde el producto en posición vertical con el frasco bien cerrado. Mezcle el producto mediante una inversión suave manualmente o con una mezcladora vorticial. El producto incluye una barra agitadora para la mezcla continua durante el muestreo.
Azul
Partícula fluorescente
Folleto de instrucciones del paquete
60 mL
Producto estable durante un mínimo de 24 meses
1 μm
1 μm
1 % de sólidos
Microesferas de poliestireno tintadas en agua
Poliestireno
Azul fluorescente Fireflli (365,388,412/ 445,445,473)
1,05 g/cm³
1,59 a 589 nm (25 °C)
<5%
1 μm
SDS
Documentos Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Thermo Scientific™ Partículas fluorescentes acuosas Fluoro-Max teñidas de color azul > Azul fluorescente; 1 μm; 60 ml