Learn More
Solución estándar de cloruro 1000 ppm (1 mg/ml), para cromatografía de pares de iones, lista para su uso, Fisher Chemical™
Código de producto. 10568040 Tienda Fisher Chemical Productos
100 mL
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Fluoride Standard Solution 1000ppm (1mg/mL), for Ion Pair Chromatography, ready to use
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Número MDL 144315
Especificaciones
Envase Frasco de plástico HDPE
Presión de vapor 14mm Hg at 20°C deg C
Forma física Líquido
Color Incolora
Punto de ebullición 100°C
Cantidad 100 mL
Título del producto
Solución estándar de cloruro 1000 ppm (1 mg/ml), para cromatografía de pares de iones, lista para su uso, Fisher Chemical™ >