Learn More
Molecular Probes™ Fluoresceína-5-isotiocianato (FITC 'isómero I')
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 x 10 mg
10 x 100 mg
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
1000 miligramos
Descripción
¿Busca alternativas superiores a la fluoresceína? Nuestra serie Alexa Fluor Dye le ofrece todo lo que busca y mucho más.
Especificaciones
Especificaciones
Cantidad | 1 g |
Tipo de producto | Fluoresceína-5-isotiocianato |
Contenido y almacenamiento | Almacenar en el congelador (de – 5 a – 30 °C) y proteger de la luz. |
Reactividad química | Amina |
Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
Fracción reactiva | Isotiocianato |
Etiqueta o tinte | FITC (fluoresceína) |
Tipo de etiqueta | Colorantes clásicos |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Título del producto
Molecular Probes™ Fluoresceína-5-isotiocianato (FITC 'isómero I') >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido