Learn More
HALYARD™ FLUIDSHIELD™ Procedure Masks, Type IIR Código de producto.: 30274763
Fecha estimada de envoi: 09-09-2025
Solo quedan null
Añadir a la cesta
HALYARD™ FLUIDSHIELD™ Procedure Masks, Type IIR
Código de producto. 30274763 Tienda Halyard Productos
Naranja, Sin visor, paquete de 400
Click to view available options
Color:
Azul
Naranja
Incluye:
Sin visor
Visor
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 400
paquete de 500
Código de producto. 30274763
Marca: HALYARD™ 47107
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 09-09-2025
Añadir a la cesta
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Procedure Masks provide extra protection for procedures where fluid splashes are possible.
  • Pleated, 4-ply facemask, with elastic earloops
  • Type IIR mask as defined by EN 14683:2019+AC:2019
  • Medical Device class I per Regulation (EU) 2017/745
  • Made of Polypropylene and Cellulose/Polyester nonwovens
  • Available with a splash resistance of 120 (FLUIDSHIELD Level 2) or 160 mm Hg (FLUIDSHIELD Level 3), tested per ASTM F2100-11
  • Model 62116 with wraparound visor for eye protection and with Fog-free foam band to avoid fogging
Especificaciones
Tipo de producto Medical/Procedural Face Mask
ASTM Level ASTM Level 3
Color Naranja
Fastening Type Earloops
Material Spunbond Polypropylene
Tamaño One Size
Esterilidad Non-sterile
Modelo Pleated
Certificaciones/conformidad Medical Device class I per Regulation (EU) 2017/745, Type IIR per EN 14683:2019+AC:2019, Level 3 per ASTM F2100-11
Desechables Single-use
Incluye Sin visor
Sin látex Yes
Título del producto
HALYARD™ FLUIDSHIELD™ Procedure Masks, Type IIR >