Learn More
Thermo Scientific™ Medio fluido de tioglicolato con indicador (medio de dextrosa)
Reduzca el tiempo de preparación mientras aísla organismos aerobios, anaerobios y microaerófilos con este medio líquido con formatos disponibles que cumplen las directrices internacionales del sector.
239.00€
Especificaciones
Origen de fabricación | Estados Unidos |
---|---|
Tipo de medios | Medio líquido de tioglicolato |
Tipo de producto | Medios |
Código de producto | Marca | Cantidad | Formato | Tipo de medios | Origen de fabricación | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Formato | Tipo de medios | Origen de fabricación | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
17799438
|
Thermo Scientific™
R112641 |
10/paq. | SB | Medio líquido de tioglicolato | Estados Unidos |
239.00€
paquete de 10 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
Descripción
Cultive y aísle organismos aerobios, anaerobios y microaerófilos con el medio fluido de tioglicolato con indicador (medio de dextrosa) Thermo Scientific™.
Elimine la necesidad de pipeteo, dispensación o esterilización en autoclave con tubos y frascos prácticos, precargados y listos de medio fluido de tioglicolato con indicador (medio de dextrosa).El medio fluido de tioglicolato está disponible como medio de cultivo deshidratado o como tubos y frascos de medio preparado y listo para su uso y en formatos que cumplen las directrices internacionales del sector para el análisis microbiológico, incluidas las directrices de la farmacopea de los Estados Unidos (USP) para pruebas de esterilidad.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos de prueba manuales, semiautomáticos y completamente automatizados y una completa línea de productos de diagnóstico y medios para ofrecer una solución integral a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.
Especificaciones
Estados Unidos | |
Medio líquido de tioglicolato | |
Medios |