Learn More
Hellma Flow-Through Cell, 3-in-1, 177-QS
Highly pure Suprasil™ quartz glass flow-through cuvette for absorbance, transmission, and fluorescence measurements and designed with 2 FEP tubing screw connections.
Marca: Hellma 176-765-85-40
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- High-purity synthetic fused silica quartz construction
- UV/VIS range
- Integrated screw connections for FEP tubing
Especificaciones
110 μL | |
6 mm | |
1/Pk | |
200 - 2500 mm | |
12.5 mm |
Suprasil Quartz | |
Two Screw Connections, FEB Tubing | |
10 x 1 mm | |
35 mm |
Título del producto
Hellma Flow-Through Cell, 3-in-1, 177-QS > Path length: 10 x 1 mm, Capacity: 110 μL
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido