Learn More
Scotch-Brite™ Floor Pads, White
Ideal for dry polishing and buffing unprotected floors with standard speed rotary floor machines. These pads are also suitable for light spray cleaning. They enhance floor shine without scratching or damaging protected floors.
Marca: Scotch-Brite™ 7100159892
Detalles adicionales : Peso : 0.29480kg
Description
- Se utiliza para una limpieza ligera con el fin de ayudar a eliminar la suciedad y las marcas de arañazos con una opacidad mínima del acabado.
- Las fibras altamente moldeables proporcionan un contacto máximo entre las almohadillas y el suelo, lo que proporciona excelentes resultados de limpieza.
- La almohadilla de pulido reversible y lavable es resistente a las obstrucciones y la carga.
- Distribución uniforme de abrasivos minerales en toda la almohadilla y no solo en la superficie
- Ofrece un rendimiento uniforme con una larga vida útil de la almohadilla para suelo.
Specifications
Almohadillas de suelo | |
460 mm |