Learn More
Scotch-Brite™ Almohadillas para suelo, de color blanco
Click to view available options
Diámetro (métrico):
280 mm
305 mm
330 mm
355 mm
380 mm
406 mm
432 mm
460 mm
480 mm
505 mm
530 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Descripción
- Se utiliza para una limpieza ligera con el fin de ayudar a eliminar la suciedad y las marcas de arañazos con una opacidad mínima del acabado.
- Las fibras altamente moldeables proporcionan un contacto máximo entre las almohadillas y el suelo, lo que proporciona excelentes resultados de limpieza.
- La almohadilla de pulido reversible y lavable es resistente a las obstrucciones y la carga.
- Distribución uniforme de abrasivos minerales en toda la almohadilla y no solo en la superficie
- Ofrece un rendimiento uniforme con una larga vida útil de la almohadilla para suelo.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Almohadillas de suelo |
| Color | Blanco |
| Diámetro (métrico) | 280 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Pulido en seco y bruñido de suelos desprotegidos |
| Para utilizar con (equipo) | Máquinas de suelo rotativas de velocidad estándar |