Learn More
Systec™ Autoclave de transferencia, modelo de suelo, serie HX 2D
Los autoclaves de transferencia, modelo de suelo, Systec™ de la serie HX 2D están diseñados para empotrarse en una pared para operaciones en salas limpias.
Especificaciones
Tipo de producto | Autoclave de doble puerta/transferencia |
---|---|
Temperatura (métrico) | 140 °C |
Presión de funcionamiento | 4 bar |
Descripción
- Máximos requisitos en cuanto a procesos de esterilización seguros, precisos, reproducibles y validables.
- Para su uso en las condiciones de limpieza y seguridad más estrictas: Para su instalación en laboratorios de seguridad biológica, por ejemplo, como un bloqueo de esterilización y transferencia para proteger el entorno externo, para salas limpias en laboratorios e instalaciones de producción como un bloqueo de esterilización y transferencia que separa las áreas estériles y no estériles.
- Totalmente automático, controlado por microprocesador.
- Se pueden utilizar para todas las aplicaciones de laboratorio, incluso para procesos de esterilización sofisticados.
- Se pueden instalar todos los accesorios opcionales adicionales para obtener procesos validables.
- Características estándar:
- Generador de vapor integrado e independiente
- Carcasa, bastidor de soporte y recipiente a presión de acero inoxidable resistente a la corrosión
- Control mediante pantalla táctil
- Número de programas de esterilización: hasta 100
- Derechos de acceso protegidos con código para modificar los parámetros y otras intervenciones relacionadas con la seguridad
- Memoria interna para almacenar hasta 500 ciclos de esterilización
- Temporizador para iniciar programas
- Autollenado: alimentación de agua desmineralizada automática para la generación de vapor
- Sensor de temperatura flexible PT-100
- Sensor de temperatura adicional en el escape de condensación
- Función de retención de temperatura para líquidos después de finalizar el programa
- Programa especial para tubos Durham
- Cálculo del valor F0
- Programa especial para la esterilización de residuos con calor pulsado para más escape de aire eficiente
- Escape de vapor refrigerado por agua, controlado por termostato
- Apertura automática programable de la puerta al finalizar el programa
- Interfaces RS-232 y RS-485 para transmisión de datos externos (compatible con redes)
- Las opciones disponibles incluyen opciones de temperatura, presión, enfriamiento, vacío, secado, escape y documentación.
Especificaciones
Autoclave de doble puerta/transferencia | |
140 °C | |
4 bar |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Systec™ Autoclave de transferencia, modelo de suelo, serie HX 2D