Learn More
Memmert™ Sensor de temperatura Pt100 flexible para UN30
Sensor de temperatura flexible para su colocación en una cámara o en carga.
Marca:  Memmert™ UN30H8
220.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Código de producto. 17540096
  • 226.00€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 23-09-2025
Descripción
  • Posicionado de forma flexible en la cámara o en la carga
  • Para la medición de temperatura local (es posible un sensor adicional de hasta 1)
  • La temperatura medida, si es necesario, se indicará en la pantalla, registrarse en el almacén de datos integral y documentarse a través del software AtmoCONTROL
  • Para estufas Memmert
Especificaciones
Especificaciones
Estufa UN30
Sensor de temperatura
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Memmert™ Sensor de temperatura Pt100 flexible para UN30 > Para su uso con: UN30