Learn More
Proteintech™ Kit de etiquetado de anticuerpos FlexAble CoraLite™ Plus 550 para IgG de conejo
Este kit de etiquetado de anticuerpos conjuga CoraLite™ 550 en anticuerpos IgG de conejo.
Marca:  Proteintech™ KFA002-50
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17791509
  • 419.00€ / 50 reacciones
Descripción
El kit de etiquetado de anticuerpos FlexAble CoraLite™ Plus 550 para IgG de conejo es un nuevo kit de etiquetado de anticuerpos que utiliza un vinculador de afinidad para conjugar CoraLite™ Plus 550 en cualquier condición de tampón con anticuerpos primarios IgG de conejo de cualquier proveedor.
  • Una reacción de etiquetado requiere solo 0,5 μg de anticuerpo, independientemente de la concentración de anticuerpos
  • Etiquete el anticuerpo IgG de conejo en < 10 minutos sin necesidad de ningún equipo adicional
Especificaciones
Especificaciones
FlexLinker de 50 μl CoraLite™ 550 para IgG de conejo, FlexQuencher de 100 μl para IgG de conejo, FlexBuffer de 500 μl, Manual, Imán de protocolo
1 año a -20 °C o 6 meses a +4 °C
IgG
50 reacciones de 0,5 μg
554 nM/570 nM
Rabbit
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Proteintech™ Kit de etiquetado de anticuerpos FlexAble CoraLite™ Plus 550 para IgG de conejo > Kit de etiquetado de anticuerpos Plus 550 para IgG de conejo; contenido y almacenamiento: 1 año a -20 °C o 6 meses a +4 °C; excitación/emisión: 554 nm/570 nm; etiquetado de objetivo: IgG; especies: Conejo; cantidad: 50 reacciones de 0,5 μg