Learn More
DWK Life Sciences Columnas económicas para cromatografía FLEX-COLUMN™ Kimble™
Las columnas FLEX-COLUMN™ son económicas y fáciles de usar. Las columnas cortas se utilizan normalmente para cromatografía de intercambio iónico, desalado de muestras y aplicaciones semidesechables. Las columnas largas son ideales para la filtración en gel y la cromatografía de adsorción.
Marca:  DWK Life Sciences 420401-2530
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12903361
  • 103.00€ / cada uno
Fecha estimada de envoi: 22-08-2025
Descripción
  • Compuestas por depósitos de polipropileno translúcido y salidas de columna conectadas permanentemente a un cilindro de vidrio de borosilicato con tapas de polipropileno extraíbles
  • Los soportes del lecho de polietileno de alta densidad (HDPE) con porosidad de 20 μmismo se fijan en las salidas de la columna
  • Las columnas tienen conectores Luer Lock machos para los tubos
  • Hay disponible una amplia variedad de adaptadores, válvulas y conectores que se pueden utilizar como accesorios para conexiones de tubos simples y versátiles
  • Disponible en 30 tamaños diferentes con diámetros interiores estándar de 0,7, 1,0, 1,5 y 2,5 cm y longitudes que van desde los 4 a los 170 cm.
  • La presión máxima es de 1 bares (14,7 psi, 1 atm, 0,1 MPa)
  • El intervalo de temperatura es de 0 a 50 °C
  • Esterilizar con NaOH 2N o etanol al 100 %
  • No se recomienda la esterilización en autoclave
  • Fabricados con vidrio de borosilicato de bajos extraíbles y expansión 33 conforme a los requisitos USP Tipo I y ASTM E438, Tipo I, Clase A
  • Nota: En las columnas FLEX-COLUMNS, los conectores de cierre y los soportes de lecho NO se pueden sustituir
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
1
Columna para cromatografía
147 ml
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
DWK Life Sciences Columnas económicas para cromatografía FLEX-COLUMN™ Kimble™ > 147 ml de volumen máximo, 30 cm de longitud, 2,5 cm de D.I., de 0 a 50 Celcius, caja de 1