Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Tapa de brida plana con cuello central, tres cuellos laterales en ángulo y un cuello lateral vertical
329.00€ - 979.00€
Especificaciones
Material | Vidrio de borosilicato, Vidrio Duran |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Recipientes de reacción |
Tipo de producto | Tapa de brida |
Código de producto | Marca | Tamaño del tapón | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño del tapón | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11322503
|
Lenz Laborglasinstrumente™
06105241 |
Cuello central (NS): 29/32 | Brida de laboratorio 100 |
329.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 12-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10536084
|
Lenz Laborglasinstrumente™
06105264 |
Cuello central (NS): 45/40 | Brida de laboratorio 100 |
402.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 12-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10793062
|
Lenz Laborglasinstrumente™
06105544 |
Cuello central (NS): 29/32 | Brida de laboratorio 200 |
968.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 12-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11562364
|
Lenz Laborglasinstrumente™
06105464 |
Cuello central (NS): 45/40 | Brida de laboratorio 150 |
562.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 29-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11572364
|
Lenz Laborglasinstrumente™
06105564 |
Cuello central (NS): 45/40 | Brida de laboratorio 200 |
979.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 29-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Especificaciones
Vidrio de borosilicato, Vidrio Duran | |
Recipientes de reacción | |
Tapa de brida |