Learn More
Lenz Laborglasintrumente Matraces de fondo plano con junta esmerilada cónica Código de producto.: 10500122
Fecha estimada de envoi: 09-12-2025
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Lenz Laborglasintrumente Matraces de fondo plano con junta esmerilada cónica
Código de producto. 10500122
100 mL, NS 24/29, 64 mm, paquete de 10
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1 L
2 L
Junta cónica estándar:
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/32
Diámetro exterior (métrico):
51 mm
64 mm
85 mm
105 mm
131 mm
166 mm
missing translation for 'unitSize'
paquete de 10
This item is not returnable. View return policy
Código de producto. 10500122
Marca: Lenz Laborglasintrumente 03012437
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 09-12-2025
Añadir a la cesta
Solo quedan null
Añadir a la cesta
This item is not returnable. View return policy
Fabricado con materiales de alta calidad. Cada paso de fabricación se prueba mediante un amplio sistema de gestión de calidad, basado en DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Conforme a DIN EN ISO 4797
  • Con etiqueta de inscripción
  • Material: DURAN™
Specifica
Capacidad (métrico) 100 mL
Incluye Junta cónica esmerilada y etiqueta de inscripción
Junta cónica estándar NS 24/29
Diámetro exterior (métrico) 64 mm
Cantidad 10/paq.
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Lenz Laborglasintrumente Matraces de fondo plano con junta esmerilada cónica >
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato