Learn More
DWK Life Sciences Matraz de fondo plano DURAN™, con junta esmerilada estándar
Tienda DWK Life Sciences Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Junta cónica estándar:
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/32
Tamaño de la unidad:
10 PCS
paquete de 10
Descripción
Los matraces de fondo plano son una variante de forma de los matraces redondos y tienen un fondo aplanado en el que se pueden colocar. La junta esmerilada estándar permite una conexión precisa con otros componentes de la junta esmerilada, como columnas, termómetros, embudos de goteo, conectores de junta esmerilada, etc. Debido a su forma, los pistones permanentes solo son adecuados para trabajos sin presión.
- Cierre hermético gracias a su junta esmerilada estándar
- Impresión blanca de gran resistencia y expuesta al fuego
- La base plana significa que los matraces se pueden colocar sin un anillo de soporte
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro de base (métrico) | 64 mm |
| Capacidad (métrico) | 100 ml |
| Material | Vidrio de borosilicato 3.3 |
| Para utilizar con (aplicación) | Soluciones de dilución; calentamiento; tamaños de volumen 250 ml (NS 24/29), 500 ml (NS 24/29), 1000 ml (NS 24/29) y 2000 ml (NS 29/32) no se ajustan a la norma DIN ISO |
| N.° por paquete | 10/paq. |
| Junta cónica estándar | NS 24/29 |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |