Learn More
Lenz Laborglasintrumente Matraces de fondo plano con junta esmerilada cónica
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1 L
2 L
Junta cónica estándar:
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/32
Diámetro exterior (métrico):
51 mm
64 mm
85 mm
105 mm
131 mm
166 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Descripción
- Conforme a DIN EN ISO 4797
- Con etiqueta de inscripción
- Material: DURAN™
Especificaciones
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 2 L |
Incluye | Junta cónica esmerilada y etiqueta de inscripción |
Junta cónica estándar | NS 29/32 |
Diámetro exterior (métrico) | 166 mm |
Cantidad | 10/paq. |
Título del producto
Lenz Laborglasintrumente Matraces de fondo plano con junta esmerilada cónica >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido