Learn More
Lenz Laborglasintrumente Matraces de fondo plano, cuello estrecho
Fabricado con materiales de alta calidad. Cada paso de fabricación se prueba mediante un amplio sistema de gestión de calidad, basado en DIN ISO 9001/EN 29001.
Marca:  Lenz Laborglasintrumente 07045088
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10757331
  • 398.00€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 05-08-2025
Descripción
  • Conforme a DIN ISO 1773 y además de la norma
  • Con reborde
  • Material: DURAN™
Especificaciones
Especificaciones
10 L
Vidrio Duran
360 mm
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Lenz Laborglasintrumente Matraces de fondo plano, cuello estrecho > 10000 mL