Learn More
BUCHI FlashPure Chromatography Solid Loader
FlashPure Empty Solid Loaders are ideal for samples that are not readily soluble in the desired mobile phase when performing flash chromatography. The sample is adsorbed onto a solid phase (silica or Celite) and then added to the empty solid loader tube.
en la oferta
Productos 1
Código de producto Marca Tamaño de la gradilla de tubos (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tamaño de la gradilla de tubos (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
16491374
Ver documentos
BUCHI
11068975
15 g
en la oferta
1 set
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
N/A
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Descripción
Descripción
  • Screw cap makes sealing easy
  • Various sizes for differing sample amounts
  • Choose a size large enough for the sample
  • Insertion Rod allows frit placement and loading of samples smaller than the entire volume
Documentos
Product Certifications
Título del producto
BUCHI FlashPure Chromatography Solid Loader